Rubans adhésifs irradiés pour salles blanches, CR100IR™
Fournisseur: MICRONOVA
CR100-34WHIR CR100-1WHIR CR100-12YEIR CR100-34YEIR CR100-1TRIR CR100-34TRIR CR100-2REIR CR10034WHIRGSK CR100-2TRIR CR100-2WHIR CR10034WHIR
817-0067EA 35.4 EUR InStock
817-0067 819-0019 819-0087 819-0093 819-0088 819-0091 MICRCR100-2REIR MICRCR10034WHIRGSK MICRCR100-2TRIR MICRCR100-2WHIR MICRCR10034WHIR
Rubans adhésifs irradiés pour salles blanches, CR100IR™
Rubans adhésifs
Ruban en vinyle et traité dans un environnement ISO 4.
  • Applications: pour traitement critique et aseptique, préparation de milieux de culture, regroupement par lots, conditionnement
  • Irradié
Ruban adhésif en vinyle irradié, ultra-traité, ce qui permet de limiter la quantité de particules et de bioburden. Enroulé sur un matériau en plastique. Le ruban adhésif est fourni avec un certificat d'irradiation complet et la traçabilité du lot.
Longueur : 33 m
Diverses couleurs disponibles.
Conditionnement: Conditionnement: Sachet double
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité