Rubans adhésifs pour salles blanches, résistant à des températures extrêmes
Fournisseur: MICRONOVA
825-14AM 825-12AM 825-1AM 825-3AM_U 825-34AM 825-38AM_U 825-15AM_U
817-0055EA 27.4 EUR InStock
817-0055 817-0054 817-0057 819-0072 819-0070 819-0071 819-0067
Rubans adhésifs pour salles blanches, résistant à des températures extrêmes
Rubans adhésifs
These extreme temperature cleanroom tapes are made of polyamide film with silicone adhesive.
  • Isolation électrique ignifuge
  • Masque de soudure pour circuits imprimés
  • Scellage et contrecollage à chaud
  • Entreposage frigorifique
  • Lyophilisation et cryodéshydratation
Polyamide film with pressure-sensitive silicone adhesive. The extreme heat resistant properties (−73 to +260 °C) of this tape make it suitable for high heat and sub zero applications. The silicone adhesive ensures a clean release from most substrates even after being exposed to extreme temperatures.
Length: 32,9 mm
Couleur : ambré/transparent
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité