Paramat, Point de solidification: 55 - 58 °C, en pastilles, Gurr™, sans DMSO
Fournisseur: VWR Chemicals
361147BEA 173 EUR InStock
361147B 361148C
Paramat, Point de solidification: 55 - 58 °C, en pastilles, Gurr™, sans DMSO
Paraffine en mélange avec polymères synthétiques
Paramat is a finely filtered blend of specially selected high purity paraffin wax with an addition of polymer to give improved embedding, tissue support and reliable sectioning. Residual moisture in the tissue and traces of intermedium are dispelled. The pastille shape makes for easy handling.
  • Paraffin wax blended with synthetic polymers
  • Solidification point 55 - 58 ° C
Available also with DMSO - see Paramat Extra (VWRC36133)
Numéro CAS: 8002-74-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Cloud point (65 °C) Clear
Cutting/ribboning Complies
Congealing temperature 55 - 58 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité