Rubans adhésifs de qualité industrielle pour salles blanches, EGV™
Fournisseur: MICRONOVA
EGV-1WH_U EGV-2OR EGV-2RE EGV-34RE
819-0027EA 0 EUR InStock
819-0027 MICREGV-2OR MICREGV-2RE MICREGV-34RE
Rubans adhésifs de qualité industrielle pour salles blanches, EGV™
Rubans adhésifs
Ruban adhésif en vinyle.
  • Utilisation industrielle légère
  • Construction propre
  • Adhère solidement sans laisser de traces
  • Possibilité d'écriture à l'aide d'un stylo pour salle blanche
Ruban adhésif pour annexes des salles blanches. Traité dans un environnement contrôlé Enveloppé sur un matériau en plastique, dans une manchette.
Longueur : 32,9 m
Diverses couleurs disponibles.
Certifications: Conforme aux spécifications fédérales américaines PPP-T-66E et CID A-A 1689A.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité