Marqueurs pour salles propres, Sharpie®
Fournisseur: MICRONOVA
PEN-27IR PEN-26IR PEN-22IRDB PEN-23IRDB PEN-20IRDB
811-0176EA 186 EUR InStock
811-0176 811-0175 811-0198 811-0199 811-0197
Marqueurs pour salles propres, Sharpie®
Stylos Stylos pour salles propres
Marqueurs à pointe fine indélébiles, standards, de type stylo.
  • Applicables et indélébiles sur la plupart des surfaces
  • Encre résistante à l'eau et à l'usure
  • Séchage rapide, formule à base d'alcool non toxique
Sharpie® fine point markers write on cold or wet surfaces, plastic bags or disposable labware. Marks will not smear on reusable glass, metal, or porcelain labware but can be scrubbed off. Sterile items are gamma irradiated and suitable for Aseptic ISO 5 and other clean production areas.
Conditionnement: Double emballage, irradié aux rayons gamma
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité