L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Casques antibruit, Peltor™ Optime™ II
Fournisseur: 3M
H520B H520F H520A H520P3E1 H520P3E H520P3EV H520BGQ
111-0455EA 46.5 EUR InStock
111-0455 111-0456 111-0454 111-1079 111-1078 111-1082 MMMAH520BGQ
Casques antibruit, Peltor™ Optime™ II
Protège-oreilles Casques anti-bruit
Les casques anti-bruit Optime™ II existent en plusieurs versions selon les besoins: Serre-tête pliable, serre-nuque ou attaches pour casque.
  • Profondeur intérieure généreuse pour un maximum de confort
  • Protège-oreilles larges et confortables remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse pour une très faible pression de contact
  • Protège-oreilles munis de canaux d'aération et revêtus d'une feuille hygiénique douce
  • Fixation bipoint en acier inoxydable pour une faible pression de contact même en cas d'utilisation prolongée
Idéal pour uneMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité