Demi-masques, X-plore® 3300 et X-plore® 3500
Fournisseur: Dräger
R55330 R55331 R55332 R55350 R55351 R55352 R56960
111-0416EA 30.5 EUR InStock
111-0416 111-0415 111-0414 111-0413 111-0412 111-0411 111-0407
Demi-masques, X-plore® 3300 et X-plore® 3500
Respirators Masques réutilisables Demi-masques
Les demi-masques X-plore® 3300 et 3500 nécessitent peu de maintenance et sont économiques. Ils sont équipés de deux fixations à baïonnette latérales qui permettent l'utilisation d'une large gamme de filtres à baïonnette.
  • Flexible nose section provides an extra tight seal and excellent fit even when wearing safety goggles
  • Side filters and a shallow design, give an exceptional field of vision and X-plore® fits perfectly under protective visors
  • The soft FlexiFit head cradle is a perfect fit for all head shapes - without trapping hair; it is also barely noticeable under helmets
  • Easily adjustable head strap
Spécificités du masque X-plore 3500:
Masque fabriqué dans un matériau innovant, similaire à la peau, lisse et sans silicone (caractéristiques de confort et durabilité)
Option "élastique déroulant": desserrer l'élastique de la nuque pour retirer le masque sans enlever la protection pour la tête; la surface interne du masque se trouve face au corps et le protège de la contamination
Poids: 95 g
Certifications: EN 140
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité