Masque intégral, X-plore® 5500
Fournisseur: Dräger
R55270 R56655
111-0417EA 192 EUR InStock
111-0417 111-0408
Masque intégral, X-plore® 5500
Respirators Masques réutilisables Masques complets
Les masques intégraux X-plore® 5500 constituent une protection respiratoire quelle que soit votre activité (industrie chimique, du métal et de l'automobile, construction navale, logistique de maintenance, d'approvisionnement et d'élimination). Le système d'ajustement double-couches avec triple système de scellage offre une protection fiable et un ajustement parfait pour toutes les formes et tailles de visages. Le grand écran de vision est disponible dans deux matériaux différents: PC ou Triplex (excellent revêtement anti-rayure et grande résistance aux produits chimiques).
  • Filtres à profil abaissé, positionnement latéral, grand champ de vision, excellente répartition du poids pour une plus grande liberté de mouvement
  • Deux fixations à baïonnette, positionnement simple des filtres en toute sécurité
  • Verre de la visière, grande qualité, champ de vision large et étendu, grande résistance aux produits chimiques et thermiques ainsi qu'aux rayures
  • Serre-nuque cinq points pour attacher le masque rapidement et facilement, sans se coincer les cheveux
Poids: 540 g
Certifications: EN 136
Attention: *Taille unique.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité