Fournisseur: KIMBERLY CLARK
90627 90628 90629 90625 90626
112-4847EA 37.1 EUR InStock
112-4847 112-4848 112-4849 112-4845 112-4846
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Gants
Ces gants offrent une protection efficace dans les environnements liés aux sciences de la vie et à la fabrication pharmaceutique. Sans latex, sans silicone et antistatiques, ils fournissent tout le confort et toute l'assurance nécessaires dans les laboratoires de recherche. Le polymère de nitrile synthétique (acrylonitrile butadiène) est très étanche, avec un faible risque de perforations d'épingles; de plus, une fois enfilés, ces gants dissipent l'électricité statique et réduisent les risques d'hypersensibilité au latex ou au silicone, contribuant ainsi à garder les mains saines et protégées, tout en favorisant des travaux de recherche sans risque de contamination.
  • Très bonne protection, propreté et qualité
  • Plus résistants et plus lisses que des gants en latex, ils offrent une meilleure protection contre un vaste éventail de produits chimiques, y compris les substances cytotoxiques
  • Extrêmité des doigts texturée, pour une meilleure préhension ainsi qu'une plus grande sensibilité tactile
  • Manchettes renforcées améliorant la solidité
  • Ambidextres et à usage unique pour un enfilage, un retrait et un recyclage rapides
  • Sans latex de caoutchouc naturel ni silicone, pour réduire les risques d'hypersensibilité associés aux gants de TYPE I
Ces gants sont parfaits pour une utilisation dans les domaines à risque élevé, comme les sciences de la vie, la recherche biomédicale, la médecine légale ou la fabrication de médicaments non stériles. Fournissant le plus haut niveau de protection de la gamme de gants Kimtech™, ils sont aussi approuvés pour le contact alimentaire; ils offrent également une protection contre les éclaboussures de produits chimiques et les dangers liés aux micro-organismes. De plus, ils sont résistants aux virus, conformément à la norme ISO 16604.
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Purple
EN 374, EN 455-1/-2/-3, EN 421; Cat. III, AQL 0,65
Food contact approved
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS); AQL 0.65
Approuvés pour le contact alimentaire.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité