Cleanroom mops, single-use, King CR
Fournisseur: Pfennig
141-1362EA 4.9 EUR InStock
141-1362 141-1363
Cleanroom mops, single-use, King CR
Serpillières
Cleanroom mops with high quality and suitable processing. Made up of 100% polyester.
  • Cost-effective single-use mop
  • Perfect for cytosstatica areas
  • With polyester pocket and high area performance through backfilling
Informations de commande: Optional sterile double-packaged is also available on request.
Conditionnement: Pre-washed and single double packaged.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité