Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) solution volumétrique
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Caustic soda
181691.1212 181691.1211 181691.1214 181691.1315
APPC181691.1212EA 83 EUR InStock
APPC181691.1212 APPC181691.1211 APPC181691.1214 APPC181691.1315
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1823
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear, colourless liquid
Titer at 20°C 0,999 - 1,001
Traceability NIST
Solubility Miscible with water
pH 13,7
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité