Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® CM-5PW
Fournisseur: TOSOH Bioscience
0013068 0013069
TOYO0013068EA 2560 EUR InStock
TOYO0013068 TOYO0013069
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® CM-5PW
Colonnes pour chromatographie
TSK-GEL® CM-5PW are polymer based stainless steel columns packed with ith porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with carboxymethyl (CM) ligands to provide a weak cation exchange column. Used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité