Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® CM-3SW
Fournisseur: TOSOH Bioscience
0007162 0007167 0007650
TOYO0007162EA 1720 EUR InStock
TOYO0007162 TOYO0007167 TOYO0007650
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® CM-3SW
Colonnes pour chromatographie
TSK-GEL® CM-3SW are silica based stainless steel columns packed with spherical silica beads which are modified with carboxymethyl (CM) ligands to provide a weak cation exchange column. Designed for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité