VWR®, Thermomètres de vérification, électroniques étalonnés, Frio temp
Fournisseur: VWR Collection
620-0904EA 123 EUR InStock
620-0904 620-2148 620-2344
VWR®, Thermomètres de vérification, électroniques étalonnés, Frio temp
Thermomètres Thermomètres numériques
Les thermomètres numériques mesurent les températures des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves. La mesure précise de la température et sans contamination des échantillons est obtenue à l'aide du flacon rempli (fourni), qui simule l'échantillon.
  • Numéro de série individuel
Les flacons en plastique ne peuvent être utilisés dans des étuves.
Certifications: Conformité ISO 17025, ISO/CEI 17025:2005, traçabilité selon les normes NIST.
Information de livraison: Inclut des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol), des piles AAA ou LR44 (620-2148).
Attention: * Interne
** Externe
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité