Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
FF385R FF386R FF432R FF433R FF435R FF436R
AESCFF385REA 0 EUR InStock
AESCFF385R AESCFF386R AESCFF432R AESCFF433R AESCFF435R AESCFF436R
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Ciseaux
Rigid micro scissors for advanced intraventricular Neuroendoscopy.
  • Very delicate
Ø = 2 mm
Informations de commande: Complete instrument consists of a handle, an outer tube, and a jaw part with inner tube. Replacements can be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité