Volumetric flasks, class A, glass, clear, without stopper
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
3.662.00114 3.662.00214
WITG3.662.00114EA 8.6 EUR InStock
WITG3.662.00114 WITG3.662.00214
Volumetric flasks, class A, glass, clear, without stopper
Ballons Fioles jaugées
Volumetric flask with ground joint neck made up of made of borosilicate glass 3.3.
  • Brown markings
  • Without stopper
Certifications: DE-M marked according to the German calibration law. Tolerance according to DIN EN ISO 104.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité