Coulomat oils for Karl Fischer titration, HYDRANAL™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34868-500ML 34868-100ML 34868-6X100ML 34868-6X500ML
34868-500MLEA 131 EUR InStock
34868-500ML 34868-100ML 34868-6X100ML 34868-6X500ML
Coulomat oils for Karl Fischer titration, HYDRANAL™
Réactifs Karl Fischer pour la titration
Coulomat oil is a reagent for coulometric KF titration in oils (anolyte solution), preferred to use for the cells with diaphragm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité