Sodium hydroxyde 0,01 mol/l (0,01 N) solution volumétrique
Fournisseur: PanReac AppliChem
181845.1211 181845.1210
APPC181845.1211EA 41.5 EUR InStock
APPC181845.1211 APPC181845.1210
Sodium hydroxyde 0,01 mol/l (0,01 N) solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité