Test strips, peracetic acid, QUANTOFIX®
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
91340 91341 91342
705-1157EA 40 EUR InStock
705-1157 MANA91341 705-1158
Test strips, peracetic acid, QUANTOFIX®
Kits de tests environnementaux
QUANTOFIX® test strips meet all requirements of a modern rapid test. The colour of the reactive pad changes depending on the concentration of an analyte in the sample. The evaluation is usually carried out visually by comparison of the reaction colour with a multi-stage colour scale. These test strips are immediately ready-to-use. They do not require additional accessories. The test strips are intended for single use, maintenance or calibration are not required.
  • Results within seconds: Just dip, wait and read against multi-stage colour scale
  • Always ready to use: No accessories necessary for evaluation
  • Safe results: Desiccant in the stopper for optimal protection of the strips against humidity
These test strips are for the fast and reliable determination of Peracetic acid in solutions. The easy dip-and-read procedure provides safe results within 30 seconds.
Peracetic acid is one of the most powerful oxidizers known and often employed as a disinfectant. It is, for example, frequently used to disinfect bottles and packages in the beverage industry. After disinfection, packages are rinsed to wash out any remaining disinfectant. Along the same lines, Peracetic acid is used in dialysis centers to clean dialysis machines.
They can check quickly and easily, if the disinfectant has been removed completely and are specific to Peracetic acid. When adhering to the testing procedures the results are not influenced by Hydrogen peroxide. They are the ideal choice to detect Peracetic acid in solutions quickly and easily.
Gradation:
0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L Peracetic acid (0 to 50 mg/L Peracetic acid)
0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/L Peracetic acid (0 to 500 mg/L Peracetic acid)
0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L Peracetic acid (0 to 2000 mg/L Peracetic acid)
Colour Reaction:
White → blue (0 to 50 mg/L Peracetic acid)
Yellow → green (0 to 500 mg/L Peracetic acid)
Bright yellow → red (0 to 2000 mg/L Peracetic acid)
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Plage de mesure Méthode chimique Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Peracetic acid 0 - 50 mg/l Redox reaction 100 Tests 705-1157
Peracetic acid 0 - 500 mg/l Redox reaction 100 Tests MANA91341
Peracetic acid 0 - 2000 mg/l Redox reaction 100 Tests 705-1158
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité