Edelfosine ≥95% (par CCM), solide blanc, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
341207-5EA 167 EUR InStock
341207-5
Edelfosine ≥95% (par CCM), solide blanc, Millipore®
Edelfosine
A cell-permeable and reversible cytotoxic agent that shows selective cytocidal activity against neoplastic cells and virally transformed cells. Selectively inhibits phosphatidylinositol-specific phospholipase C but does not inhibit phosphatidylcholine-specific PLC or PLD. Promotes apoptosis in mitogen-activated, but not resting, T lymphocytes in a dose and time-dependent manner. It also promotes rapid and selective apoptosis in human leukemic cells.
Formule: C₂₇H₅₈NO₆P
MW: 523,736 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135190
Numéro CAS: 70641-51-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité