VWR®, Chaises et tabourets ESD, pour salle propre
Fournisseur: VWR Collection
132-1370EA 584 EUR InStock
132-1370 132-1371 132-1372 132-1368 132-1369 132-1373
VWR®, Chaises et tabourets ESD, pour salle propre
Chaises
Chaises ou tabourets ergonomiques et auto-adaptatifs, en PU, pour salle propre.
  • Sièges s'adaptant automatiquement aux différents utilisateurs et à leurs positions
  • Facilitent une posture verticale, moins fatigante
  • Minimisation du stress rachidien
  • Résistent à l'abrasion
  • Piètement renforcé en forme d'étoile à cinq branches, en acier chromé noir, résistant aux éraflures
  • Hauteur de l'assise réglable par colonne noire avec vérin à gaz et absorbeur de choc
  • Hauteur d'assise réglable par colonne à gaz noire, avec amortisseur d'assise
The innovative seat design consists of a short seat, tilted forward, split into two parts, based on blue silent blocks.
Special conductive PU connects to the metal parts of the chairs and stools, allowing electricity to be discharged through the carbon castors or pads.
Certifications: ISO Class 3 certificate.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité