Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: PC3/188A]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14699EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14699
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: PC3/188A]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of human CD3E.
Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Monoclonal
Clone: PC3/188A
Conjugation:
Epitope: 152-168 aa
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité