Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Kit Rat Monoclonal Antibody (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)) [clone: 2B8]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15298EA 772 EUR InStock
ABNOMAB15298
Anti-Kit Rat Monoclonal Antibody (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)) [clone: 2B8]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against mouse Kit.

Type: Primary
Antigen: Kit
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B8
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité