Anti-CD8a Rat Monoclonal Antibody [clone: 53-6.72]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15299EA 399 EUR InStock
ABNOMAB15299
Anti-CD8a Rat Monoclonal Antibody [clone: 53-6.72]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against mouse Cd8a.
Type: Primary
Antigen: CD8a
Clonality: Monoclonal
Clone: 53-6.72
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité