Anti-CD5 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 53-7.3]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15310EA 399 EUR InStock
ABNOMAB15310
Anti-CD5 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 53-7.3]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against mouse Cd5.
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: 53-7.3
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité