Rouleaux de lingettes, WYPALL* L10 EXTRA+
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
7240 7202 7285 7241
115-0023EA 76.1 EUR InStock
115-0023 115-0030 115-2236 115-1538
Rouleaux de lingettes, WYPALL* L10 EXTRA+
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Ces lingettes à usage unique en AIRFLEX* simple épaisseur sont prévues pour le nettoyage en général et les tâches d'essuyage moyen comme le polissage du verre et des surfaces lisses et le nettoyage des outils.
  • Plus résistantes que les lingettes un pli classiques
  • Résistant et absorbant
  • Nettoyage rapide sans désagrégation
  • Peuvent être utilisées avec un système de distribution pour contrôler l'utilisation et réduire le gaspillage
Grands rouleaux: à utiliser avec les distributeurs 6146, 6154 et 6155.
Rouleaux à dévidage central: à utiliser avec les distributeurs 7017 et 7087.
Petits rouleaux: à utiliser avec le distributeur 7041.
Lingettes Roll Control: à utiliser avec les distributeurs 7018 et 7181.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité