Hank's balanced salts, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
091710120 091710122
ICNA091710120EA 50.1 EUR InStock
ICNA091710120 ICNA091710122
Hank's balanced salts, MP Biomedicals
Buffers Tampons de culture de tissus
Hanks' balanced salts solution is used to maintain the pH and osmotic balance in the medium and to provide the cells with water and essential inorganic ions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité