Corning® Gamma-Irradiated FBS, Corning
Fournisseur: Corning
35-015-CV 35-016-CV 35-070-CV
MDTC35-015-CVEA 695.99 EUR InStock
MDTC35-015-CV MDTC35-016-CV MDTC35-070-CV
Corning® Gamma-Irradiated FBS, Corning
Sérums
FBS is a commonly used cell culture media supplement which helps sustain cell growth and satisfy metabolic requirements.
  • Sera is aseptically collected and processed in a cGMP facility
  • Each batch of raw serum is screened for endotoxin, residual hemoglobin concentration, and microbiological quality before being used in production
  • Batches of raw serum are pooled and continuously mixed prior to filtration to ensure consistent quality throughout the entire lot
  • Final lots are tested for endotoxin, hemoglobin, pH, mycoplasma, and growth promotion. Biochemical
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Stérilité Format du sérum Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Foetal bovine serum, premium grade, US origin Filtré de manière stérile Frozen 500 mL MDTC35-015-CV
Foetal bovine serum, premium grade, heat inactivated, US origin Filtré de manière stérile Frozen 500 mL MDTC35-016-CV
Foetal bovine serum, premium grade, gamma irradiated, US origin Filtré de manière stérile Frozen 500 mL MDTC35-070-CV
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité