Binocular telescopes, teleMED
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
1634 16344
ESCH1634EA 406 EUR InStock
ESCH1634 ESCH16344
Binocular telescopes, teleMED
Loupes
These telescopes are available in a binocular system, offering a bright image, with a plus objective lens and a minus ocular lens.
  • Sturdy frame made from glass fibre reinforced black plastic
  • Achromatic lens made of high quality silicate
  • Adjustable pupillary distance from 54 to 74 mm
  • Focusing dioptre compensation for each eyepiece
  • Comfortable and easily adjustable saddle bridge
Information de livraison: Supplied in a black zippered case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité