Size exclusion chromatography columns, Superdex™ 30 Increase
Fournisseur: Cytiva
29-2197-57 29-2197-58
29-2197-57EA 2784 EUR InStock
29-2197-57 29-2197-58
Size exclusion chromatography columns, Superdex™ 30 Increase
Colonnes pour chromatographie
Superdex™ 30 Increase columns provide high resolution separations under mild conditions for small biomolecules having a molecular weight between 100 and 7000, such as peptides and oligosaccharides.
  • Runtime reduced down to one third with maintained resolution for faster results
  • Up to 50% higher resolution for improved purity and analysis results
  • Higher lot-to-lot consistency
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité