Eau, qualité Biologie Moléculaire, conforme aux spécifications analytiques de l'USP, stérile, Corning®
Fournisseur: Corning
46-000-CM 46-000-CI 46-000-CV
46-000-CMEA 187.63 EUR InStock
46-000-CM MDTC46-000-CI MDTC46-000-CV
Eau, qualité Biologie Moléculaire, conforme aux spécifications analytiques de l'USP, stérile, Corning®
Eau
Molecular biology grade water is ideal for a wide variety of routine tasks requiring a high degree of sterility Molecular biology grade water is ideal for the preparation of reagents, rinsing glassware and plasticware, and other molecular biology applications where RNase-, DNase-, and Protease-free water is required. No toxic agents, including DEPC, are used in the preparation of Mediatech's molecular biology grade water, eliminating possible interferences with enzymatic reactions.
Certifications: Molecular Biology Grade Water Tested to USP Sterile Purified Water Specifications
Formule: H₂O
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité