Microtome rotatif semi-électrique, 3005 E
Fournisseur: PFM Medical
720-2973EA 23240 EUR InStock
720-2973
Microtome rotatif semi-électrique, 3005 E
Microtomes et groupes de microtomes Microtomes
Microtome à rotation manuelle et haute performance.
  • Système horizontal et vertical de rails de guidage à rouleaux croisésl, absolument sans jeu ni maintenenace
  • Volant manuel facile et doux à manier
  • Levier de blocage du volant manuel dans n'importe quelle position
  • Systèmes de pinces pour échantillons facilement interchangeables
  • Orientation facile de l'objet, et fonction mémoire
  • Compteur de coupes, ajout de l'épaisseur de coupe, et protège-doigts
Convient aux opérations de routine, à la recherche et à l'industrie.
Informations de commande: Comprend: porte-lame à usage unique, profil bas (lame étroite), mode d'emploi, plateau pour résidus de coupe, et housse de protection.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité