Forceps
Fournisseur: Hach
HACH2141100EA 74 EUR InStock
HACH2141100
Forceps
Pinces
Stainless steel.
  • Tips are rounded to prevent damage
  • Easy to use because of slip-proof plastic finger tips
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité