Capillaires pour chromatographie
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-T-083-M3 JR-T-084-M3 JR-T-085-M3 JR-T-086-M3 JR-T-087-M3 JR-T-088-M3 JR-T-084-M10 JR-T-086-M25 JR-T-086-M10 JR-T-085-M25 JR-T-085-M10 JR-T-084-M25 JR-T-083-M25 JR-T-083-M10 JR-T-082-M25 JR-T-082-M10 JR-T-080-M25 JR-T-080-M10 JR-T-087-M1 JR-T-088-M1
554-1022EA 72.2 EUR InStock
554-1022 JOURJR-T-084-M3 JOURJR-T-085-M3 JOURJR-T-086-M3 JOURJR-T-087-M3 JOURJR-T-088-M3 JOURJR-T-084-M10 JOURJR-T-086-M25 JOURJR-T-086-M10 JOURJR-T-085-M25 JOURJR-T-085-M10 JOURJR-T-084-M25 JOURJR-T-083-M25 JOURJR-T-083-M10 JOURJR-T-082-M25 JOURJR-T-082-M10 JOURJR-T-080-M25 JOURJR-T-080-M10 JOURJR-T-087-M1 JOURJR-T-088-M1
Capillaires pour chromatographie
Tuyaux Tubulures à chromatographie
En ETFE
  • Recommandé lors d'utilisation de phases mobiles à forte salinité, insensible à la corrosion
  • Meilleure résistance à l'éclatement que le téflon
Non recommandé pour un usage avec des solvants agressifs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité