Gants tricotés, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
11-618/7 11-618/8 11-618/9 11-618/10 11-618/11 11-618/6 11-616/10 11-616/11 11-616/6 11-616/7 11-616/8 11-616/9
112-3808EA 53.3 EUR InStock
112-3808 112-3809 112-3810 112-3811 112-3812 112-3807 112-4247 112-4248 112-4249 112-4250 112-4251 112-4252
Gants tricotés, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619
Gants
Seamless knitted gloves made from stretch nylon with PU palm coating.
  • Très légers et fins
  • Excellente préhension dans des environnements secs ou légèrement huileux
  • Parfaits pour les applications présentant des risques d'abrasion, de cloquage ou de blessure mineure en cas d'utilisation de gants en coton ou en l'absence de gants
  • Les sous-gants sombres sont parfaitement adaptés aux environnements qui présentent un certain degré de saleté, les sous-gants blancs sont parfaitement adaptés aux environnements propres / aux applications sensibles à la saleté
Designed for a wide range of lightweight applications in dry or slightly oily environments, such as light assembly applications, finishing works, packaging and picking and fitting small pieces (bearings, springs, etc.).
Thickness: 0,80 mm
11-618: EN 388 (3131), Cat. II
11-619: EN 388 (2121), Cat. II
Certifications: 11-616 / 11-619: EN 388:2016 (2121X); Cat. II
11-618: EN 388:2016 (3121X); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité