Sous-gants, HyFlex® 48-105
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
48-105/6 48-105/7 48-105/8 48-105/9 48-105/10 48-105/11
112-3782EA 27.3 EUR InStock
112-3782 112-3783 112-3784 112-3785 112-3786 112-3787
Sous-gants, HyFlex® 48-105
Gants
Gants avec bout des doigts recouvert de PU, parfaits pour des travaux légers.
  • Protection optimale pour les tâches légères, haut niveau de confort
  • Bonne liberté de mouvement pour la manipulation précise de petits objets dans des environnements secs
  • Doublure nylon élastiquée pour un ajustement exceptionnel
  • Excellente alternative aux gants de cuir légers
Longueur: 210 - 265 mm
Certifications: EN 388:2016 (003XA); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité