Gants tricotés, Edge® 76-200
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
76-200/7 76-200/9 76-200/10 76-200/8
112-3600EA 22.4 EUR InStock
112-3600 112-3601 112-3799 112-3798
Gants tricotés, Edge® 76-200
Gants
Gants légers, en nylon extensible, ambidextres, doux, confortables et non irritants.
  • Extra souples et sans peluchage
  • Sans couture abrasive risquant d'irriter la peau
  • Tricot respirant non transpirant pour des mains toujours sèches
  • Utilisation seuls ou comme doublure
  • Lavage à 40 °C sans risque de rétrécissement ou de déformation
Pour les manipulations délicates, l'assemblage minutieux de pièces sèches, les ateliers de peinture et les applications de conditionnement.
Colour: White
EN 388 (214X), Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (214XA); Cat. II.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité