Blouses résistantes aux produits chimiques, Tychem® 2000 C et Tychem® 6000 F, PL50
Fournisseur: DuPont
TYCPL50SYLLXXL TF0290TGY00L2X TF0290TGY00SM TF0290TGY0034X
113-0876EA 425 EUR InStock
113-0876 DUPOTF0290TGY00L2X DUPOTF0290TGY00SM DUPOTF0290TGY0034X
Blouses résistantes aux produits chimiques, Tychem® 2000 C et Tychem® 6000 F, PL50
Vêtements à usage unique
Tablier couvrant les jambes jusqu'au tibia avec revêtement sur la fermeture arrière, la fermeture par crochet et anneau et le lien à la taille.
  • Poignets élastiqués
  • Coutures et surpiqûres avec ruban de délimitation pour assurer protection et solidité
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) à l'intérieur
Les vêtements Tychem® 2000 C utilisent la résistance du Tyvek® et un revêtement barrière polymère pour offrir une bonne protection contre la perméation d'une large gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (même sous pression). Ils sont destinés à la protection contre les projections ou les éclaboussures sous pression dans divers environnements industriels, notamment la fabrication de pâte et de papier, l'industrie alimentaire, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique.
Les vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu léger et durable composé d'un film barrière breveté laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ils offrent une excellente protection contre la perméation chimique à une gamme étendue de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. Tychem® F est utilisé pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements de produits chimiques aux interventions d'urgence, en passant par les applications militaires et pétrochimiques.
Couleur: Jaune (Tychem® C) ou gris (Tychem® F)
Poids: 83 g/m² (Tychem® C); 120 g/m² (Tychem® F)
Certifications: Type PB[3], EN 14126 ; Cat. III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité