Portoirs pour cryotubes, Corning®
Fournisseur: Corning
Corning®
734-1882EA 102.48 EUR InStock
734-1882
Portoirs pour cryotubes, Corning®
Portoirs Portoirs pour cryotubes
This reusable PP rack holds 50 cryogenic vials.
  • Locking feature for use with all Corning® self-standing vials
  • Allows one handed opening
Le plateau (634-1850) peut contenir de la glace pilée afin de garder les cellules et les réactifs au frais.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité