VWR® pHenomenal®, Sonde à oxygène
Fournisseur: Avantor
VWR® pHenomenal®
664-0042EA 699 EUR InStock
664-0042
VWR® pHenomenal®, Sonde à oxygène
Électrodes Sondes à oxygène dissous
Information de livraison: Includes DO sensor including calibration vessel, cleaning solution, electrolyte, abrasive foil and manual.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité