Bouchons en caoutchouc
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
201024 201162 201058 201082 201014
217-0513EA 13.7 EUR InStock
217-0513 217-0534 217-9479 217-9486 217-9476
Bouchons en caoutchouc
Bouchons Bouchons en caoutchouc
En caoutchouc naturel, gris-bleu. Très élastique, pour une étanchéité et une adhérence accrues.
  • Résistance à tous les produits chimiques de laboratoire courants
  • Assure une étanchéité parfaite et une protection exceptionnelle
  • Forme solide (avec 1 orifice disponible sur demande)
Resistant to temperatures from -5 to +70 °C (+120 °C in humid atmosphere)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité