Flacons, col extra-large, ronds, avec bouchon à vis
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
CO60UC20 CO250UC10 CO120UC20
215-2191EA 35.4 EUR InStock
215-2191 215-2189 215-1919
Flacons, col extra-large, ronds, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en verre
En verre, transparent, avec bouchon à vis pour flacons noirs d'urée.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • À utiliser dans des applications non associées à des charges thermiques importantes
  • Stables et solides
Ces flacons sont spécialement adaptés aux produits chimiques secs et aux échantillons de n'importe quel type, mais peuvent également être utilisés pour les liquides. L'ouverture large permet de remplir les flacons facilement et en toute sécurité de poudres, pâtes, granulés et liquides.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité