Avantor® Apex Silica, HPLC Columns
Fournisseur: VWR
Avantor® Apex
FH1300-2/NEA 0 EUR InStock
FH1300-2/N 4M25300 4M15303
Avantor® Apex Silica, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Apex HPLC column phases are recommended for routine analyses.
  • Conventional 100 Å pore size spherical silica
  • Narrow particle distribution
  • Controlled surface area
  • USP L3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité