L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
G418 disulfate, en poudre
Fournisseur: Corning
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
61-234-RK 61-234-RG 61-234-RF
MDTC61-234-RKEA 4473.18 EUR InStock
MDTC61-234-RK 61-234-RG MDTC61-234-RF
G418 disulfate, en poudre
G418 disulfate
G418 Sulphate is recommended for use as a selection agent in a concentration range of 100 to 800 µg/ml. This antibiotic blocks polypeptide synthesis by hindering protein elongation, and inhibits the selection and maintenance of eukaryotic cells stably transfected with the neomycin resistance gene. G418 is an aminoglycoside antibiotic similar in structure to gentamicin, neomycin and kanamycin. This antibiotic is effective against Gram negative and some Gram positive bacteria.
  • Potency > 700 µg/mg
Attention: For Research or Further Manufacturing Use Only. Not for use in Diagnostic Procedures.
Formule: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692.72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058314
Numéro CAS: 108321-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 g MDTC61-234-RF
5 g 61-234-RG
50 g MDTC61-234-RK
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité