VWR®, Chiffons industriels, fondus et soufflés
Fournisseur: VWR
VWR®
115-2418EA 124 EUR InStock
115-2418
VWR®, Chiffons industriels, fondus et soufflés
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Ces lingettes thermosoudées en 100% de PP présentent une très haute capacité d'absorption.
  • Pour l'absorption d'eau, de graisse et d'huile
  • Résistance aux acides et solvants
  • Douces, synthétiques, colorées
  • Recyclables
  • Sans silicone
  • Certifiées pour le contact alimentaire
Les secteurs d'applications courantes sont: l'aérospatiale, l'automobile, l'électronique, l'agro-alimentaire, les laboratoires, les imprimeries, et les tâches d'entretien.
Grammage: 70 g/m²
Absorption: 660% (eau); 1350% (huile)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité