Alkaline detergent no foam, RBS 48 S
Fournisseur: CHEMICAL-PRODUCTS
48S/E123 RBS48SE030
CHEP48S/E123EA 73.7 EUR InStock
CHEP48S/E123 CHEPRBS48SE030
Alkaline detergent no foam, RBS 48 S
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Efficient cleaning of glassware and laboratory equipment in automatic washing machines - labwashers.
  • High detergency power
  • Low use concentration
  • Easy rinse
RBS 48 S allows cleaning and degreasing of glassware and laboratory equipment. It removes organic and biological residues. Compatible with use in hard water. Can also be used in ultrasonic cleaner.
Informations de commande: Available in box of 4 × 5 litres; 220 kg drum.
Attention: Not recommended for use on white metals.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité