Alkaline detergent no foam, RBS 50
Fournisseur: CHEMICAL-PRODUCTS
RBS50/E123 RBS50/E148
CHEPRBS50/E123EA 116 EUR InStock
CHEPRBS50/E123 CHEPRBS50/E148
Alkaline detergent no foam, RBS 50
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Efficient cleaning of glassware and laboratory equipment in automatic washing machines - labwashers.
  • High detergency power
  • Contains active chlorine
  • Low use concentration
  • Easy rinse
RBS 50 is recommended for cleaning glassware and laboratory equipment in automatic washing machine - labwashers. It efficiently removes organic and biological residues, distilation residues etc.
Informations de commande: Available in box of 4 × 5 litres; 20 kg drum. Please contact Avantor for details.
Attention: Not recommended for use on white metals.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité