Neutral detergent, RBS T 230
Fournisseur: CHEMICAL-PRODUCTS
T230/E123 T230/E148
CHEPT230/E123EA 62 EUR InStock
CHEPT230/E123 CHEPT230/E148
Neutral detergent, RBS T 230
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
For manual cleaning, soaking and ultrasonic cleaning of sensitive material, glassware and laboratory equipment.
  • Compatible with all materials
  • Concentrated solution
  • High emulsifying power
RBS T 230 is a neutral cleaning agent recommended for manual cleaning, soaking and ultrasonic cleaning of sensitive materials and laboratory equipment made of aluminum, zinc, and alloys that are sensitive to acids or bases. It efficiently removes organic and biological residues, distilation residues etc.
Informations de commande: Available in box of 4 × 5 litres; 20 kg drum. Please contact Avantor for details.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité