Acid detergent descaler; RBS T 305
Fournisseur: CHEMICAL-PRODUCTS
RBS™
CHEPT305/E123EA 90.2 EUR InStock
CHEPT305/E123
Acid detergent descaler; RBS T 305
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Cleaning agent, descaler and oxides remover.
  • Low use concentration
  • High detergency power
  • Contains phosphoric acid
RBS T 305 is suitable for manual cleaning, soaking and ultrasonic cleaning of items and laboratory equipment. It was especially designed to remove mineral residues such as calcareous deposits, rust, insoluble salts etc. It is particularly adapted for cleaning animal cages and rooms in veterinary institutions.
Informations de commande: Available in box of 4 × 5 litres. Please contact Avantor for details.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité