Neutralizing agent, RBS A 375
Fournisseur: CHEMICAL-PRODUCTS
RBS™
CHEPRBSA375/E123EA 76 EUR InStock
CHEPRBSA375/E123
Neutralizing agent, RBS A 375
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Improves the cleaning results in washing machines - labwashers.
  • Concentrated solution
  • Surfactant-free
  • Based on citric acid
RBS A 375 solution allows neutralisation and removal of residual alkaline traces and mineral salts from the cleaned items and the internal components of the washing machine. Can also be used in the pre-wash cycle in case of heavy residues. Improves the rinsing cycle and brightens the cleaned items.
Informations de commande: Available in box of 4 × 5 litres.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité